Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Undecylensyre, 98+%
Artikelnummer. 10317570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10317570 500 g Glasflaske 500g
10265480 250 g Glasflaske 250g
10618064 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317570 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 154495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    450.65 DKK / 500g
    Spare 79.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-38-9
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
MDL nummer MFCD00004442
InChI nøgle FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC navn undec-10-ensyre
SMIL C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Undecylenic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 24,5 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9110g/mL
Kogepunkt 275,0 °C
Flammepunkt 148 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)8CO2H
Brydningsindeks 1,4470 til 1,4480
Mængde 500 g
Merck Index 15, 10033
Specifik vægtfylde 0.911
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, kloroform, ether, benzen, med faste og flygtige olier
Formel vægt 184.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavsmeltende fast eller flydende