Få mere at vide
Undecylenic-10 Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15868410
Skift visning
Mængde:
500 mL
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15868410 5 L
15858410 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15868410 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008135000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-38-9
Tekniske data
Smeltepunkt 24°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 275°C/1013 mbar
Molekylær formel CH2=CH(CH2)8COOH
MDL nummer MFCD00004442
Mængde 5 L
Synonym Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic-10 acid
Molekylvægt (g/mol) 184.28