Få mere at vide
Undecylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecylbenzene |
| CAS | 6742-54-7 |
| Molekylær formel | C17H28 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 1-Phenyl-undecane, NSC 251008, n-Undecylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | undecylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.4 |
| Formel vægt | 232.2191 |