missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Undecanoic-d21 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecanoic-D21 Acid |
| CAS | 60658-40-4 |
| Molekylær formel | C11HD21O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Undecanoic-d21 acid (9CI), Undecanoic acid D21, Undecanoic acid-d21, Perdeuteroundecanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O |
| IUPAC navn | undecanoic-d21 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.42 |
| Formel vægt | 207.29 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?