Få mere at vide
Undecanosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecanoic acid (Undecylic acid) |
| CAS | 112-37-8 |
| Molekylær formel | C11 H22 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Undecanoic acid (6CI','8CI','9CI','ACI), 1-Decanecarboxylic acid, 1n-Undecoic acid, Hendecanoic acid, n-Undecanoic acid, n-Undecoic acid, n-Undecylic acid, NSC 7885, Undecylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | Undecanosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vægt | 186.162 |