Få mere at vide
Undecanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439316 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW004282
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecanoic acid
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H22O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Undecanoate Hendecanoic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CCCCCCCCCC)O
Molekylvægt (g/mol) 186.29
Formel vægt 186.29
Procent renhed 98.0%