Få mere at vide
Undecanosyre, 99%
Artikelnummer. 10693363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10693363 5 g Glasflaske 5g
10713181 25 g Glasflaske 25g
10655232 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693363 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173970050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-37-8
Molekylær formel C11H22O2
Molekylvægt (g/mol) 186.29
MDL nummer MFCD00002730
InChI nøgle ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC navn undecansyre
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecanoic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 28,5 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 284,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02, 358
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, æter, cresoler og 1-butanol
Formel vægt 186.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof