Få mere at vide
Undecansyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413037
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413037 1000 g 1000g
11473584 50 g 50g
11483584 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11244.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.295 g/mol
Undecansyre bruges som en umættet fedtsyre. Det bruges også som mellemprodukter af flydende krystaller. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges også i anti-svampemiddel, parfume kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Undekansyre bruges som en umættet fedtsyre. Det bruges også som mellemprodukter af flydende krystaller. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges også i anti-svampemiddel, parfume kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-37-8
Molekylær formel C11H22O2
Molekylvægt (g/mol) 186.295
MDL nummer MFCD00002730
InChI nøgle ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC navn undecansyre
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecanoic acid
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Kogepunkt 283°C to 285°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1000 g
Beilstein 1759287
Formel vægt 186.3
Procent renhed 98%