Få mere at vide
Undecanosyre, 98%
Beskrivelse
Undecansyre bruges som en umættet fedtsyre. Det bruges også som mellemprodukter af flydende krystaller. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges også i anti-svampemiddel, parfume kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Undekansyre bruges som en umættet fedtsyre. Det bruges også som mellemprodukter af flydende krystaller. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det bruges også i anti-svampemiddel, parfume kemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecanoic acid |
| Smeltepunkt | 26 °C til 29 °C |
| Kogepunkt | 283 °C til 285 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1759287 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 186.3 |
| Procent renhed | 98% |