Få mere at vide
Undecanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-43-0 |
| Molekylær formel | C11 D2 H20 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Undecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), 2,2-Dideuteroundecanoic acid, α-Dideuteroundecanoic acid, Undecanoic acid-2,2-d2, Undecanoic-2,2-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i10D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterioundecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.304 |
| Formel vægt | 188.175 g/mol |
| Vis mere |