Få mere at vide
Undecandisyre, TRC
Artikelnummer. 30453420
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453420 25 g
30456233 5 g
30455110 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU78778025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1852-04-6
Molekylær formel C11H20O4
Molekylvægt (g/mol) 216.27
Synonym 1,9-Nonanedicarboxylic Acid, Hendecanedioic Acid, NSC 400241
IUPAC navn undecanedioinsyre
SMIL OC(CCCCCCCCCC(O)=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Undecanedioic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formel vægt 216.14