Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | γ-Undecalactone |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9425g/mL |
| Kogepunkt | 286.0°C |
| Flammepunkt | 145°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.4490 to 1.4540 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- y-Undecalactone
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri