Få mere at vide
gamma-Undecalactone, 98%
Artikelnummer. 10676271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676271 25 mL Glasflaske 25ml
10792675 100 mL Glasflaske 100ml
10249873 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259490250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-67-6
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
MDL nummer MFCD00005405
InChI nøgle PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC navn 5-heptyloxolan-2-on
SMIL CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Undecalactone
Farve Farveløs
Tæthed 0.9425g/mL
Kogepunkt 286,0 °C
Flammepunkt 145 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4490 til 1,4540
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.9425
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • y-Undecalactone
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri