Få mere at vide
γ-Undecalactone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10249873
Brand: Thermo Scientific Acros 259495000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-67-6
Molekylær formel C11H20O2
Molekylvægt (g/mol) 184.28
MDL nummer MFCD00005405
InChI nøgle PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC navn 5-heptyloxolan-2-on
SMIL CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Undecalactone
Farve Farveløs
Tæthed 0.9425g/mL
Kogepunkt 286.0°C
Flammepunkt 145°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4540
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 0.9425
Formel vægt 184.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • y-Undecalactone
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i