Få mere at vide
Undecafluoro-hexanoic acid Anhydride (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Undecafluoro-hexanoic acid Anhydride |
| CAS | 308-13-4 |
| Molekylær formel | C12 F22 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12F22O3/c13-3(14,5(17,18)7(21,22)9(25,26)11(29,30)31)1(35)37-2(36)4(15,16)6(19,20)8(23,24)10(27,28)12(32,33)34 |
| SMIL | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.091 |
| Formel vægt | 609.95 |