Få mere at vide
UNC2881, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496838
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496838 10 mg -
16482907 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496838 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15798
MedChemExpress UNC2881 is a potent and specific Mer kinase inhibitor; inhibits steady-state Mer kinase phosphorylation with an IC50 value of 22 nM.
UNC2881 is a potent and specific Mer kinase inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNC2881
CAS 1493764-08-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H33N7O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 44 mg/mL (94.91 mM)
SMIL CCCCNC1=NC(N[C@H]2CC[C@H](O)CC2)=C(C(NCC3=CC=C(N4C=NC=C4)C=C3)=O)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 463.58
Formel vægt 463.58
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation