Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals UNC2025, 95 %
Artikelnummer. 17140636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17140636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17140636 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467881000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 1429881-91-3 | C28H40N6O
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNC2025
CAS 1429881-91-3
Analyseprocentområde 95%
Mængde 100 mg
Molekylær formel C28H40N6O​​​​
Formel vægt 476.66