missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

UNC1999, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496856
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496856 100 mg -
16469267 5 mg 5mg
16432797 50 mg -
16416718 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress UNC1999 is a SAM-competitive, potent and selective inhibitor of EZH2/1 with IC50s of <10 nM and 45 nM, repectively.

UNC1999 is a SAM-competitive, potent and selective inhibitor of EZH2/1 with IC50s of <10 nM and 45 nM, repectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale UNC1999
CAS 1431612-23-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H43N7O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (175.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
SMIL O=C1C(CNC(C2=C(C=NN3C(C)C)C3=CC(C4=CN=C(N5CCN(C(C)C)CC5)C=C4)=C2)=O)=C(CCC)C=C(C)N1
Molekylvægt (g/mol) 569.74
Formel vægt 569.74
Procent renhed 98.86%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.