Få mere at vide
Thermo Scientific™ UNC1999, 95 %
Artikelnummer. 17110656 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17110656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17110656 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468221000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNC1999
CAS 1431612-23-5
Mængde 100 mg
Molekylær formel C33H43N7O2
Formel vægt 569.75
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%