Få mere at vide
UNC1215, MedChemExpress
Beskrivelse
UNC1215 is a potent and selective inhibitor for the methyllysine (Kme) reading domain function of L3MBTL3 with a Kd value of 120 nM and an IC50 of 40 nM. UNC1215 has the potential to treat malignant brain tumor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UNC1215 |
| CAS | 1415800-43-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H43N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 270 mg/mL (509.70 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(C(N2CCC(N3CCCC3)CC2)=O)C=C1NC4=CC=CC=C4)N5CCC(N6CCCC6)CC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.72 |
| Formel vægt | 529.72 |
| Vis mere |