Få mere at vide
UNC1079, MedChemExpress
Produktkod. 16477466
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
16477466 100 mg -
16453537 50 mg 50mg
16427518 10 mg -
16419997 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18373
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress UNC1079 is the piperidine analog of UNC1021, as a structurally similar but significantly less potent inhibitor for use as a negative control in cellular studies.
UNC1079 is the piperidine analog of UNC1021, as a structurally similar but significantly less potent inhibitor for use as a negative control in cellular studies.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale UNC1079
CAS 1418741-86-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H42N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 2.22 mg/mL (4.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)C3=CC=C(C(N4CCC(N5CCCCC5)CC4)=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 466.66
Formel vægt 466.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.