Få mere at vide
UNC0646, TRC
Artikelnummer. 30453335
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30453335 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30453335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU71251010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Cyclohexyl-4-piperidinyl)-2-[hexahydro-4-(1-methylethyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-6-methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinamine
CAS 1320288-17-2
Molekylær formel C14 H15 N7 . C4 H7 N O3
Mængde 10 mg
Synonym N-(1-Cyclohexylpiperidin-4-yl)-2-(4-isopropyl-1,4-diazepan-1-yl)-6-methoxy-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-amine, UNC0646
InChI formel InChI=1S/C14H15N7.C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL CC(=O)NCC(=O)O.NC(=N)c1ccc(N\N=N\c2ccc(cc2)C(=N)N)cc1
IUPAC navn 2-acetamidoacetic acid;4-[(2E)-2-(4-carbamimidoylphenyl)iminohydrazinyl]benzenecarboximidamide
Molekylvægt (g/mol) 398.419
Formel vægt 398.181