Få mere at vide
UNC0646, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Cyclohexyl-4-piperidinyl)-2-[hexahydro-4-(1-methylethyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-6-methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinamine |
| CAS | 1320288-17-2 |
| Molekylær formel | C14 H15 N7 . C4 H7 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-(1-Cyclohexylpiperidin-4-yl)-2-(4-isopropyl-1,4-diazepan-1-yl)-6-methoxy-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-amine, UNC0646 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N7.C4H7NO3/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-21-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;1-3(6)5-2-4(7)8/h1-8H,(H3,15,16)(H3,17,18)(H,19,20);2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | CC(=O)NCC(=O)O.NC(=N)c1ccc(N\N=N\c2ccc(cc2)C(=N)N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-acetamidoacetic acid;4-[(2E)-2-(4-carbamimidoylphenyl)iminohydrazinyl]benzenecarboximidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.419 |
| Formel vægt | 398.181 |