Få mere at vide
UNC 669, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482927 50 mg -
16476956 100 mg 100mg
16406868 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15839
MedChemExpress UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNC 669
CAS 1314241-44-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H20BrN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (147.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(Br)=CN=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Molekylvægt (g/mol) 338.24
Formel vægt 338.24
Procent renhed 99.88%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death