Få mere at vide
UNBS5162, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483107 50 mg 50mg
16457068 10 mg -
16407116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16509
MedChemExpress UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNBS5162
Fysisk form Solid
CAS 956590-23-1
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N4O3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (65.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(N)NC1=CC2=CC=CC(C(N(CCN(C)C)C3=O)=O)=C2C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 326.35
Formel vægt 326.35
Procent renhed 99.43%