Få mere at vide
Thermo Scientific™ Usamlet 4 ml hætteglas med skruetråd
Artikelnummer. p-4526342
Lukningsmateriale:
Fenolisk
Polypropylen
Farve:
Klar
Ravgul
Septum:
Hvid jomfru PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12420238
Brand: Thermo Scientific™ C401589AW
Vælg praktiske, usamlede hætteglassæt med skruegevind, med hætter med formonterede skillevægge.
Thermo Scientific™ Nationale usamlede 4 ml hætteglas med skruetråd inkluderer hætteglas og hætter med formonterede skillevægge.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
  • Includes:
    100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Lukningsfarve Black
    Oversigt Convenience Kit 4 mL I-D Vial with Teflon Silicone Cap
    Farve Ravgul
    Materiale Glass
    Volumen (metrisk) 4 mL
    Septum Rød PTFE/Hvid silikone
    Inkluderer Vial C4015-11W; Closure C4015-75A
    nr. pr. pakke 100/Pk.
    Tykkelse (engelsk) 60 mil
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Lukketype Screw Cap
    Lukkestørrelse 13 mm
    Markeringssted Yes
    Vis mere Vis mindre
    Begrænset garantiperiode:
    Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
    Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
    Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.