Få mere at vide
Thermo Scientific™ Usamlet 4 ml hætteglas med skruetråd
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationale usamlede 4 ml hætteglas med skruetråd inkluderer hætteglas og hætter med formonterede skillevægge.
- All items remain handy and dust-free
- Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15 mm |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glass, PTFE, Silicone |
| Forspaltet | No |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Septum | PTFE/Silikone |
| Inkluderer | Vial: C4015-S1, Closure: C4015-75A |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Volumen (metrisk) i alt | 4 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.