Få mere at vide
Thermo Scientific™ Usamlet 4 ml hætteglas med skruetråd
Artikelnummer. 12420238
Lukningsmateriale:
Fenolisk
Polypropylen
Farve:
Klar
Ravgul
Septum:
Hvid jomfru PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12420238
Brand: Thermo Scientific™ C401589AW
Vælg praktiske, usamlede hætteglassæt med skruegevind, med hætter med formonterede skillevægge.
Thermo Scientific™ Nationale usamlede 4 ml hætteglas med skruetråd inkluderer hætteglas og hætter med formonterede skillevægge.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
  • Includes:
    100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Lukningsfarve Black
    Oversigt Convenience Kit 4 mL I-D Vial with Teflon Silicone Cap
    Farve Ravgul
    Materiale Glass
    Volumen (metrisk) 4 mL
    Septum Rød PTFE/Hvid silikone
    Inkluderer Vial C4015-11W; Closure C4015-75A
    nr. pr. pakke 100/Pk.
    Tykkelse (engelsk) 60 mil
    Lukningsmateriale Polypropylen
    Lukketype Screw Cap
    Lukkestørrelse 13 mm
    Markeringssted Yes
    Vis mere Vis mindre
    Begrænset garantiperiode:
    Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
    Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
    Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt