Få mere at vide
Hecht Karl™ Ujusteret specifik vægtflaske
Artikelnummer. 10105921
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10105921 25 ml
1 options
Artikelnummer. 10105921 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 42570024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.27 DKK
    256.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.11 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Specifik vægtflaske
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Produkttype Specifik vægtflaske