Få mere at vide
Kautex™ FN-skruelukning til jerrycans
Beskrivelse
- Med manipulationssikker ring og skumindsats
- DIN 51/55 for jerrycans med 5L og 10L kapacitet
- PE
- FN godkendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Referenceerklæring om overensstemmelse |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukkestørrelse | 51 mm |
| Lukketype | Skrue lukning |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Ingen |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Lukning |
| Sterilitet | Ikke steril |