Få mere at vide
Emballator UN Approved Cans
Artikelnummer. p-7083473
Encompass
Kapacitet (metrisk):
5 l
Højde (metrisk):
296 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11394405
Brand: Emballator 48H0517410300
Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.
  • Material: HDPE, approved for food contact
  • Color: Nature
  • UN Approved tamper evident closure
  • Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Tekniske data
Produkttype UN Approved Can
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Natural
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Vægt (metrisk) 175 g
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.