Få mere at vide
Emballator UN Approved Cans
Artikelnummer. 11394405
Encompass
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Højde (metrisk):
296 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11394405 5 l 296 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11394405 Leverandør Emballator Leverandørnr. 48H0517410300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.
  • Material: HDPE, approved for food contact
  • Color: Nature
  • UN Approved tamper evident closure
  • Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Tekniske data
Produkttype UN Approved Can
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Natural
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 190 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 296 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Vægt (metrisk) 175 g