Få mere at vide
Umifenovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Umifenovir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25BrN2O3S/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 476.0769 |
| Procent renhed | >95% |