Få mere at vide
Umeclidinium Bromide, Mikromol™
Beskrivelse
Umeclidinium Bromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Umeclidinium Bromide |
| CAS | 869113-09-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Umeclidinium Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H34 N O2 . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (9CI), 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octanium bromide, 4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide, Umeclidinium bromide, GSK 573719A |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34NO2.BrH/c31-29(26-12-6-2-7-13-26,27-14-8-3-9-15-27)28-16-19-30(20-17-28,21-18-28)22-23-32-24-25-10-4-1-5-11-25;/h1-15,31H,16-24H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CC[N+](CCOCc5ccccc5)(CC3)CC4 |
| IUPAC navn | diphenyl-[1-(2-phenylmethoxyethyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-4-yl]methanol;bromide |
| Vis mere |