Få mere at vide
Umeclidinium Bromide, Mikromol™
Artikelnummer. 17983236
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983236 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3494.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Umeclidinium Bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Umeclidinium Bromide
CAS 869113-09-7
Analyt- eller komponentnavne Umeclidinium Bromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C29 H34 N O2 . Br
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (9CI), 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octanium bromide, 4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide, Umeclidinium bromide, GSK 573719A
InChI formel InChI=1S/C29H34NO2.BrH/c31-29(26-12-6-2-7-13-26,27-14-8-3-9-15-27)28-16-19-30(20-17-28,21-18-28)22-23-32-24-25-10-4-1-5-11-25;/h1-15,31H,16-24H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CC[N+](CCOCc5ccccc5)(CC3)CC4
IUPAC navn diphenyl-[1-(2-phenylmethoxyethyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-4-yl]methanol;bromide
Molekylvægt (g/mol) 508.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 507.1773 g/mol