Få mere at vide
Umeclidinium bromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Umeclidinium bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 869113-09-7 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H34BrNO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GSK573719A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (66.86 mM) |
| Vis mere |