Få mere at vide
Umbelliferone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469106
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469106 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469106 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0573
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Umbelliferone
CAS 93-35-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H6O3
Mængde 100 mg
Synonym 7-Hydroxycoumarin Hydrangin NSC 19790
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (41.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C1C=CC2=CC=C(O)C=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.14
Procent renhed 98.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death