Få mere at vide
UM-164, MedChemExpress
Beskrivelse
UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UM-164 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 903564-48-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H31F3N8O3S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | DAS-DFGO-II |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (7.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |