Få mere at vide
Biochrom Ultrospec 9000 Spectrophotometer UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
Bølgelængdeområde:
190 to 1100 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standalone instrument
- Pharmacopoeia compliant
- 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
- Color touchscreen for easy operation
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0.3 |
| Dybde (metrisk) | 330 mm |
| Type | UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth |
| Spænding | 250 V |
| Bølgelængdeområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriske krav | 90/250 V, 50/60 Hz |
| Højde (metrisk) | 457 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |