Få mere at vide
Biochrom Ultrospec™ 9000 PC UV-Vis Spectrophotometer
Artikelnummer. 11608863
Type:
UV-Vis Spektrofotometer PC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11608863
Brand: Biochrom 29003617
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ultrospec 9000PC is a high performance double-beam, variable bandwidth UV-Visible spectrophotometer designed for operation in regulated laboratories. PC operated, not included.
  • Pharmacopoeia compliant
  • 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
  • Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
  • Wide range of accessories and options available
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR part 11
Forbindelser USB cable, USB memory stick
Vise Touchscreen
Produktlinje Ultrospec 9000
Spektral båndbredde 0.5, 1, 2, 4 nm
Type UV-Vis Spektrofotometer PC
Spænding 90/250 V
Bølgelængdeområde 190 to 1100 nm
Elektriske krav 30 VAC
Til brug med (applikation) Operation in High Specification Laboratories
Højde (engelsk) 17.99 in.
Højde (metrisk) 457 mm
garanti 2 years instrument, 1 year lamp
Bølgelængde nøjagtighed ±0.3 nm
Vægt (engelsk) 39.68 lb.
Vægt (metrisk) <18 kg
Bredde (engelsk) 20.98 in.