Få mere at vide
Cytiva Ultrospec™ 8000 Spectrophotometer
Artikelnummer. p-4704728
Type:
UV-Vis Spektrofotometer PC
UV-Vis spektrofotometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11618278
Brand: Cytiva 29003611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Features multiuser capablity with secure login to protect methods.
  • Dual-beam UV-Visible spectrophotometer
  • Used for critical analysis, Pharmacopoeia research
  • Secure user log in and method control
  • Datrys CFR software
  • Color touchscreen display
  • Equation editor software allows custom calculations to be applied to measured data
  • USB memory stick data/method storage and USB PC connection
Tekniske data
Certificeringer/compliance 21 CFR part 11
Forbindelser USB cable, USB memory stick
Vise Touchscreen
Produktlinje Ultrospec 8000
Spektral båndbredde 1 nm
Type UV-Vis Spektrofotometer PC
Spænding 90/250 V
Bølgelængdeområde 190 to 1100 nm
Elektriske krav 30 VAC
Til brug med (applikation) Designed to Meet The Requirements of Critical Analysis and Users in Pharmacopoeia Research Environments
Højde (engelsk) 17.99 in.
Højde (metrisk) 457 mm
garanti 2 years instrument, 1 year lamp
Bølgelængde nøjagtighed ±0.3 nm
Vægt (engelsk) 39.68 lb.
Vægt (metrisk) <18 kg
Bredde (engelsk) 20.98 in.