Beskrivelse
- Brugervenlig ikonstyret berøringsskærm til rigtig 'klar til brug'-opsætning
- Automatiseret 8-cellers prøvekarrusel leveres som standard
- Robust, kompakt og pålidelig til generel eller stærkt reguleret laboratoriebrug
- Kombinerer grundlæggende måletilstande med forbedret softwarefunktionalitet og metodeudviklingsmuligheder
- Kan opgraderes med Resolution CFR PC-kontrolsoftware til at overholde 21 CFR Part 11
- Giver lagrede metoder til DNA, RNA, oligo og protein kvantificering, samt kontrol af prøverenhed
- Forudindlæste metoder til almindeligt tilgængelige fluorescerende farvestoffer til tidligere prøver
- Skærmbilledefunktion til nemt at fange og eksportere resultater
- 800 x 480 pixel baggrundsbelyst LCD-berøringsskærm i farver
- Xenon-blitzlampe giver længere levetid og lavere driftsomkostninger
- IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbansområde | 190 til 1100 nm |
| Grundlinjeplanhed | ±0,002 top til top,±0,0005 RMS ved 340 nm for 0 A |
| Bjælkecenterhøjde | 15 mm |
| Farve | Hvid |
| Datainterval til scanning | 1 nm |
| Detektor type | Fotodiode |
| Vise | LCD |
| Dimensioner (L x B x H) | 510 × 350 × 160 mm |
| Sprog | Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Kinesisk, Japansk |
| Lyskilde | Pulserende Xenon |
| Vis mere |