Få mere at vide
Biochrom Ultrospec™ 7000 PC UV-Vis Spectrophotometer
Type:
UV-Vis Spektrofotometer PC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Tekniske data
Tekniske data
| Forbindelser | USB cable, USB memory stick |
| Vise | Touchscreen |
| Produktlinje | Ultrospec 7000 |
| Spektral båndbredde | 2 nm |
| Type | UV-Vis Spektrofotometer PC |
| Spænding | 90/250 V |
| Bølgelængdeområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriske krav | 30 VAC |
| Til brug med (applikation) | Developed to Meet The Day-to-Day Needs of The Busy Laboratory |
| Højde (engelsk) | 17.99 in. |
| Vis mere |