Få mere at vide
Biochrom Ultrospec™ 30-celledensitetsmåler
Artikelnummer. 17968480
Skift visning
Type:
Visible-spektrofotometer
Artikelnummer. Type
17968480 Visible-spektrofotometer
1 options
Artikelnummer. 17968480 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80300801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ultrospec™ 30-celledensitetsmåler til måling af densiteten af bakterier og gærceller i suspension.
  • Instrumentet er lille, bærbart og nemt at bruge og kan måle vækstrater for E. coli, andre bakterier og gær
  • Opret og gem cellespecifikke standardkurver for at læse dem igen og igen
  • Kan også bruges med McFarland-standarder
  • Intuitiv berøringsskærm der er klar til brug
  • Batteridrevet og bærbar til brug, hvor celler faktisk dyrkes
  • Bruger LED-lyskilde i kombination med en avanceret fiberoptik
  • Håndholdt
  • Accepterer 10 x 10 mm kuvetter eller 16 mm reagensglas. 10 til 12 mm reagensglas kræver adaptersæt
  • Spild kan nemt tørres af den glatte overflade, og cellerummet kan skylles med formaldehyd eller ethylenoxid for at sterilisere det
  • Gem resultater ombord eller eksporter via USB-flashdrev
  • Kompakt enhed med lav vedligeholdelse
  • Anbefales ikke til brug med pattedyrcellelinjer
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE- og UKCA-mærket, US- og CAN-sikkerhed (ETL eller tilsvarende)
Farve Sort
Kompatibilitet 10 x 10 mm kuvetter, 16 mm reagensglas
Forbindelser USB-A, USB-C
Oversigt Celldensitetsmåler
Detektionsområde 600 nm
Detektor type Fotodiode
Vise LCD-berøringsskærm
Dimensioner (L x B x H) 170 x 210 x 50 mm
Sprog Engelsk, kinesisk
Lyskilde LED
Spektral båndbredde 40 nm
Type Visible-spektrofotometer
Spænding 5 V
Bølgelængdeområde 600 nm
Valg af bølgelængde 600 nm
Til brug med (applikation) Mikrobiologi, kvantificering af bakterier og gær
Interface 4,3 tommer, 480 x 272 pixel opløsning, baggrundsbelyst LCD-farveskærm
Optisk design LED, diode-arrangement
Fotometrisk nøjagtighedsinstrument < ± 0,05 A, 1 A ved brug af neutralt densitetsfilter
Fotometrisk rækkevidde Absorbans 0,3 til 2,0 A
Fotometrisk gentagelighed ± 0,02 A ved 1 A om 10 mm kuvette
Stiktype USB-C, Storbritannien, Euro, USA, Kina
Strømforbrug 100 to 240 V, 50/60 Hz, 10 W
Form Rund
Vis mere Vis mindre
Indeholder internt genopladeligt Li-Ion-batteri