Beskrivelse
- Instrumentet er lille, bærbart og nemt at bruge og kan måle vækstrater for E. coli, andre bakterier og gær
- Opret og gem cellespecifikke standardkurver for at læse dem igen og igen
- Kan også bruges med McFarland-standarder
- Intuitiv berøringsskærm der er klar til brug
- Batteridrevet og bærbar til brug, hvor celler faktisk dyrkes
- Bruger LED-lyskilde i kombination med en avanceret fiberoptik
- Hånd - holdt
- Accepterer 10 x 10 mm cuvetter eller 16 mm regenglas
- 10 til 12 mm reagensglas kræver adaptersæt
- Spild kan nemt tørres af den glatte overflade, og cellerummet kan skylles med formaldehyd eller ethylenoxid for at sterilisere det
- Gem resultaterne ombord eller eksporter via USB USB-nøgle
- Kompakt enhed med lav vedligeholdelse
- Anbefales ikke til brug med pattedyrcellelinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Celletæthedsmåler |
| Miljøvurdering | IP20 |
| Vise | LED-berøringsskærm |
| Rækkevidde | 600 nm |