Få mere at vide
Biochrom Ultrospec 10 engangscelle
Artikelnummer. 11801772 Shop alle Harvard Bioscience produkter
Skift visning
Type:
Engangscelle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11801772 Engangscelle Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11801772 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80200453
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Ultrospec 10 er en engangskuvette velegnet til brug i OD600 målinger af cellekulturer af bakterier og gær.
  • Til brug med Ultrospec 10
  • Fremstillet af methacrylat
  • Min. driftsvolumen er 2,5 ml
Specifications
Type Engangscelle
Materiale Plast
Optik OD600
pH-område 5 til 9
Spænding 9 V