Få mere at vide
Sartorius ULTROSER G
Artikelnummer. 31908443 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
Artikelnummer. Mængde
31908443 20 mL
1 options
Artikelnummer. 31908443 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 15950017
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
ULTROSER G 20 ml serumsubstitut kan med succes erstatte FCS (føtalt kalveserum) i cellekulturmediet.
  • Ultroser™ G-serumsubstitut kan med succes erstatte FCS (fosterkalveserum) i cellekulturmedium
  • Designet til in vitro-kultur af ankerafhængige celler
  • Funktioner &; FordeleSemi-defineret sammensætning, der sikrer batch-til-batch reproducerbarhed
  • Lavt proteinindhold
  • Let brug og opbevaring
  • Ultroser G-serumsubstitut har en koncentration, der er fem gange højere end fosterkalveserum (2 % af rekonstitueret Ultroser G-serumsubstitut svarer til 10 % føtalt kalveserum i det basale medium)
  • Ultroser G er kun til forskningsbrug og ikke til brug i diagnostiske procedurer
Tekniske data
Oprindelsesland USA
Form Væske
Format Flaske
Produkttype Serumudskiftning
Mængde 20 mL