Få mere at vide
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detection System HRP
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
Beskrivelse
UltraVision Quanto er teknologien i dette årti inden for polymer mærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Denne innovative mikropolymerteknologi har store fordele i forhold til konventionelle IHC-systemer, da den tillader“ detektor” let at trænge ind til den nukleare membran, hvilket gør det muligt for brugeren at detektere nukleare antigener uden at ofre evnen til at farve cytoplasmatiske og membranantigener. UltraVision Quanto forstærker signalet med primære antistoffer fra både mus og kanin, hvilket gør det alsidigt og nemt at bruge. Baggrundsstøj på grund af uspecifik binding til endogene biotinmolekyler er elimineret pga UltraVision Quanto er ikke et biotin/avidinbaseret system. Signal til støj-forholdet forbedres yderligere for at detektere lav antigenekspression eller kompensere for lav primær antistofaffinitet ved at bruge højt oprensede sekundære antistoffer og enzymer. De UltraVision Quanto giver i sidste ende brugeren et hurtigt, brugervenligt og alsidigt IHC-detektionssystem, der tilbyder overlegen farvning af væv, der traditionelt anses for vanskeligt at visualisere.
- Forbedret følsomhed samtidig med at baggrunden minimeres— Kan bruges både med lavt udtryk og rutinemarkører
- Øget følsomhed for kaninantistoffer— mere økonomisk brug af dyre monoklonale kaninantistoffer
- Reducerede omkostninger pr. test— Quanto er fortsat et af de mest overkommelige systemer på markedet
- Kortere inkubationstider— Hurtigere omdrejningstider
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Indeholder:TL-060-HL: 60mL primær antistofforstærker Quanto (TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto (TL-060-QPH), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-HL: 125mL primær antistofforstærker Quanto (TL-125-QPB), 125mL HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125mL Ultra V Block (TA-125-UB),
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 125 mL |
| Inkluderer | 125mL primær antistofforstærker Quanto (TL-125-QPB), 125mL HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125mL Ultra V Block (TA-125-UB) |
| Chromagen | Ingen angivet |
| Specificitet | anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L) |
| Opbevaringskrav | Opbevares på 2° til 8 °C. Hver komponent er stabil i op til 18 måneder. |
| Enzym | Peroxidase |
| Substrater | Ingen angivet |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- UltraVision Quanto Detection
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide