Få mere at vide
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detection System HRP DAB
Artikelnummer. 12673997 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
15 mL
60 mL
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
15ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12673997 15 mL 15ml
12664007 60 mL 60ml
12674017 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12673997 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TL015QHD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3945.00 DKK
    3717.24 DKK / 15ml
    Spare 227.76 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB leverer højere laboratorierentabilitet og bedre farvning ved at støtte laboratorier til at vælge det bedste antistof til hver test.
UltraVision Quanto er teknologien i dette årti inden for polymermærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Denne innovative mikropolymerteknologi har store fordele i forhold til konventionelle IHC-systemer, da den tillader“ detektor” let at trænge ind til den nukleare membran, hvilket gør det muligt for brugeren at detektere nukleare antigener uden at ofre evnen til at farve cytoplasmatiske og membranantigener. UltraVision Quanto forstærker signalet med både mus og kanin primære antistoffer, hvilket gør det alsidigt og nemt at bruge. Baggrundsstøj på grund af uspecifik binding til endogene biotinmolekyler er elimineret pga UltraVision Quanto er ikke et biotin/avidinbaseret system. Signal til støj-forholdet forbedres yderligere for at detektere lav antigenekspression eller kompensere for lav primær antistofaffinitet ved at bruge højt oprensede sekundære antistoffer og enzymer. De UltraVision Quanto giver i sidste ende brugeren et hurtigt, brugervenligt og alsidigt IHC-detektionssystem, der tilbyder overlegen farvning af væv, der traditionelt anses for vanskeligt at visualisere.
  • Forbedret følsomhed samtidig med at baggrunden minimeres— Kan bruges både med lavt udtryk og rutinemarkører
  • Øget følsomhed for kaninantistoffer— mere økonomisk brug af dyre monoklonale kaninantistoffer
  • Reducerede omkostninger pr. test— Quanto er fortsat et af de mest overkommelige systemer på markedet
  • Kortere inkubationstider— Hurtigere køretider
Indeholder:TL-060-QHD: 60mL hydrogenperoxidblok (TA-060-HP), 60mL primær antistofforstærker Quanto(TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60mL Ultra V-blok (TA-060-UB), 60mL DAB Quanto-substrat (TA-060-QHSX), 2 ml DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml hydrogenperoxidblok (TA-125-HP), 125 ml primær antistofforstærker Quanto(TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-blok (TA-125mL), 125mL DAB Quanto-substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 15 mL
Inkluderer 15 mL hydrogenperoxid, 15 mL antistofforstærker Quanto, 15 mL HRP-polymer, 15 mL UltraV-blok, 15 mL DAB Quanto substrat, DAB Quanto Chromogen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudsensibilisering Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide