Få mere at vide
Epredia™ UltraVision Quanto detektionssystem AP
Artikelnummer. 12664017 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
60 mL
125 mL
Substrater:
Diaminobenzidin (DAB)
Ingen angivet
Enzym:
Alkalisk fosfatase
Peroxidase
Pakningsstørrelse:
125ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Substrater Enzym Pakningsstørrelse
12664017 125 mL Ingen angivet Alkalisk fosfatase 125ml
12654007 60 mL Ingen angivet Alkalisk fosfatase 60ml
15290715 125 mL Diaminobenzidin (DAB) Peroxidase 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12664017 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. TL125QAL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Leverer højere laboratorierentabilitet og bedre farvning ved at støtte laboratorier til at vælge det bedste antistof til hver test.
UltraVision Quanto AP er blevet valideret i kombination med Liquid Fast-Red Substrate System og giver fire store fordele:
Højfølsomhed —kan både bruges til vanskelige og udfordrende markører og/eller tillader en mere skånsom HIER
Øget følsomhed for kaninantistoffer —mere økonomisk brug af dyre monoklonale kaninantistoffer Sprød, klar og stærk farvning for høj kontrast
Reducerede inkubationstider for kortere køretider&bulletc1_end; UltraVision Quanto er teknologien i dette årti inden for polymermærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Denne innovative mikropolymerteknologi har store fordele i forhold til konventionelle IHC-systemer, da den tillader“ detektor” let at trænge ind til den nukleare membran, hvilket gør det muligt for brugeren at detektere nukleare antigener uden at ofre evnen til at farve cytoplasmatiske og membranantigener. UltraVision Quanto forstærker signalet med både mus og kanin primære antistoffer, hvilket gør det alsidigt og nemt at bruge. Baggrundsstøj på grund af uspecifik binding til endogene biotinmolekyler er elimineret pga UltraVision Quanto er ikke et biotin/avidinbaseret system. Signal til støj-forholdet forbedres yderligere for at detektere lav antigenekspression eller kompensere for lav primær antistofaffinitet ved at bruge højt oprensede sekundære antistoffer og enzymer. De UltraVision Quanto giver i sidste ende brugeren et hurtigt, brugervenligt og alsidigt IHC-detektionssystem, der tilbyder overlegen farvning af væv, der traditionelt anses for vanskeligt at visualisere.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Alkalisk fosfatase
  • Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Indeholder:TL-060-AL: Primær antistofforstærker Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primær antistofforstærker Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chromagen Ingen angivet
Enzym Alkalisk fosfatase
Specificitet anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L)
Substrater Ingen angivet
Inkluderer Primær antistofforstærker Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB)
Mængde 125 mL