Beskrivelse
Højfølsomhed —kan både bruges til vanskelige og udfordrende markører og/eller tillader en mere skånsom HIER
Øget følsomhed for kaninantistoffer —mere økonomisk brug af dyre monoklonale kaninantistoffer Sprød, klar og stærk farvning for høj kontrast
Reducerede inkubationstider for kortere køretider&bulletc1_end; UltraVision Quanto er teknologien i dette årti inden for polymermærkning. Polymerdetektionsmetoder har vist sig at give øget følsomhed og detekteringsenkelhed. Denne innovative mikropolymerteknologi har store fordele i forhold til konventionelle IHC-systemer, da den tillader“ detektor” let at trænge ind til den nukleare membran, hvilket gør det muligt for brugeren at detektere nukleare antigener uden at ofre evnen til at farve cytoplasmatiske og membranantigener. UltraVision Quanto forstærker signalet med både mus og kanin primære antistoffer, hvilket gør det alsidigt og nemt at bruge. Baggrundsstøj på grund af uspecifik binding til endogene biotinmolekyler er elimineret pga UltraVision Quanto er ikke et biotin/avidinbaseret system. Signal til støj-forholdet forbedres yderligere for at detektere lav antigenekspression eller kompensere for lav primær antistofaffinitet ved at bruge højt oprensede sekundære antistoffer og enzymer. De UltraVision Quanto giver i sidste ende brugeren et hurtigt, brugervenligt og alsidigt IHC-detektionssystem, der tilbyder overlegen farvning af væv, der traditionelt anses for vanskeligt at visualisere.
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Alkalisk fosfatase
Kromogen/substrat: Ingen medfølgende
Indeholder:TL-060-AL: Primær antistofforstærker Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primær antistofforstærker Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB)
Tekniske data
Tekniske data
| Chromagen | Ingen angivet |
| Enzym | Alkalisk fosfatase |
| Produktlinje | Laboratorievision, UltraVision |
| Specificitet | anti-muse-IgG (H+L), anti-kanin-IgG (H+L) |
| Substrater | Ingen angivet |
| Inkluderer | Primær antistofforstærker Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB) |
| Mængde | 60 mL |
Sikkerhed og håndtering
- 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone